Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronate, (2S,3R,4S,5S,6S)-6-(Methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucuronic acid Methyl Ester, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronic acid Methyl Ester, Methyl tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronate
BIM6000-1G
BIM6000-250MG
BIM6000-5G
APOSBIM6000-1GEA
1580
CZK
APOSBIM6000-1G
APOSBIM6000-250MG
APOSBIM6000-5G
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Vzorec:
C₁₅H₂₀O₁₁ Bod tání: 177…181 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00069834 CAS číslo: 7355-18-2 EINECS: 230-880-3 |