Tisk…
D-Mannosamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Mannosamine HCl, (2S,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride, Mannosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride, D-Mannosamine HCl
BIM4501-1G BIM4501-500MG
APOSBIM4501-1GEA 1040 CZK
APOSBIM4501-1G APOSBIM4501-500MG
D-Mannosamine hydrochloride
D-Mannosamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO₅
MW: 215.632 g/mol
Bod tání: 168 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064557
CAS číslo: 5505-63-5
EINECS: 226-847-8