Tisk…
4-Methylumbelliferyl phosphate free acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM2047-1G BIM2047-5G
APOSBIM2047-1GEA 1660 CZK
APOSBIM2047-1G APOSBIM2047-5G
4-Methylumbelliferyl phosphate free acid 98%
4-Methylumbelliferyl phosphate
Vzorec: C₁₀H₉O₆P
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00016969
CAS číslo: 3368-04-5