Tisk…
Zeaxanthin
Dodavatel: Apollo Scientific
BIM1908-10MG BIM1908-25MG BIM1908-50MG
APOSBIM1908-10MGEA 4140 CZK
APOSBIM1908-10MG APOSBIM1908-25MG APOSBIM1908-50MG
Zeaxanthin
Zeaxanthin
Vzorec: C₄₀H₅₆O₂
Bod tání: 205…206 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08435940
CAS číslo: 144-68-3