Tisk…
4-Nitrophenyl-ɑ-D-mannopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Nitrophenyl α-D-Mannopyranoside, 4-Nitrophenyl a-D-mannopyranoside
BIM1208-1G BIM1208-500MG
APOSBIM1208-1GEA 1700 CZK
APOSBIM1208-1G APOSBIM1208-500MG
4-Nitrophenyl-ɑ-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-D-mannopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Bod tání: 180 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00066002
CAS číslo: 10357-27-4
EINECS: 233-776-6