2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIM1206-5G
APOSBIM1206-5GEA
6620
CZK
APOSBIM1206-5G
2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
Substrate for b-D-Glucosidase
Vzorec:
C₁₂H₁₅NO₈ MW: 301,25 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00065048 CAS číslo: 2816-24-2 |