Tisk…
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM1205-1G BIM1205-250MG
APOSBIM1205-1GEA 12200 CZK
APOSBIM1205-1G APOSBIM1205-250MG
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₇
MW: 285,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063697
CAS číslo: 10231-84-2