4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Gb5-β-pNP, 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside, 4-Nitrophenyl N-Acetyl-beta-D-galactosaminide, N-((2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide
BIM1204-1G
BIM1204-250MG
BIM1204-500MG
APOSBIM1204-1GEA
6220
CZK
APOSBIM1204-1G
APOSBIM1204-250MG
APOSBIM1204-500MG
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
Substrate for N-Acetyl-b-D-glucosaminidase
Vzorec:
C₁₄H₁₈N₂O₈ MW: 342,31 g/mol Bod tání: 207 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00067360 CAS číslo: 14948-96-0 EINECS: 239-024-3 |