Tisk…
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: GLCNAC1-B-PNP, 4-Nitrophenyl N-Acetyl-β-D-glucosaminide, 4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
BIM1201-1G BIM1201-250MG
APOSBIM1201-1GEA 2070 CZK
APOSBIM1201-1G APOSBIM1201-250MG
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
Substrate for N-Acetyl-b-D-glucosaminidase
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₈
MW: 342.30 g/mol
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063696
CAS číslo: 3459-18-5