Ponatinib free base 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(2-Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzamide, 3-(Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide, AP24534
BIM1122-100MG
APOSBIM1122-100MGEA
3110
CZK
APOSBIM1122-100MG
Ponatinib free base 99+%
Ponatinib
Vzorec:
C₂₉H₂₇F₃N₆O MW: 532,56 g/mol Bod tání: 190 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD17215203 CAS číslo: 943319-70-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |