Tisk…
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM1103-1G BIM1103-250MG
APOSBIM1103-1GEA 4960 CZK
APOSBIM1103-1G APOSBIM1103-250MG
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
4-Methylumbelliferyl-beta-D-xylopyranoside
Vzorec: C₁₅H₁₆O₇
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00037607
CAS číslo: 6734-33-4
EINECS: 229-784-4