Tisk…
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM1097-10G BIM1097-1G BIM1097-5G
APOSBIM1097-10GEA 7250 CZK
APOSBIM1097-10G APOSBIM1097-1G APOSBIM1097-5G
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Fluorescent substrate for b-D-galactosidase.
Vzorec: C₁₆H₁₈O₈
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063694
CAS číslo: 18997-57-4
EINECS: 242-736-7