Tisk…
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM1096-100MG BIM1096-1G BIM1096-250MG
APOSBIM1096-100MGEA 1410 CZK
APOSBIM1096-100MG APOSBIM1096-1G APOSBIM1096-250MG
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Fluorescent substrate for a-D-glucoside.
Vzorec: C₁₆H₁₈O₈
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00067661
CAS číslo: 17833-43-1
EINECS: 241-794-0