Tisk…
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside, 4-Methyl-7-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one
BIM1095-1G BIM1095-5G
APOSBIM1095-1GEA 910 CZK
APOSBIM1095-1G APOSBIM1095-5G
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Fluorescent substrate for b-D-galactosidase.
Vzorec: C₁₆H₁₈O₈
MW: 338.312 g/mol
Bod tání: 260 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00036773
CAS číslo: 6160-78-7
EINECS: 228-185-5