Tisk…
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylumbelliferyl beta-D-Cellobioside
BIM1091-100MG BIM1091-500MG
APOSBIM1091-100MGEA 1660 CZK
APOSBIM1091-100MG APOSBIM1091-500MG
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Vzorec: C₂₂H₂₈O₁₃
MW: 500,45 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063279
CAS číslo: 72626-61-0
EINECS: 276-744-7