Tisk…
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM1088-100MG BIM1088-1G BIM1088-250MG
APOSBIM1088-100MGEA 910 CZK
APOSBIM1088-100MG APOSBIM1088-1G APOSBIM1088-250MG
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-beta-D-galactosaminide hydrate
Fluorescent substrate for N-acetyl-b-D-galactosaminidase.
Vzorec: C₁₈H₂₁NO₈
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00067658
CAS číslo: 36476-29-6