Tisk…
N-Acetyl-D-galactosamine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM1065-1G BIM1065-5G
APOSBIM1065-1GEA 2280 CZK
APOSBIM1065-1G APOSBIM1065-5G
N-Acetyl-D-galactosamine ≥98%
N-Acetyl-D-galactosamine
Vzorec: C₈H₁₅NO₆
Bod tání: 160 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00065372
CAS číslo: 1811-31-0
EINECS: 217-321-9