Tisk…
N-Acetylneuraminic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Neu5Ac, (4S,5R,6R,7S,8R)-5-Acetamido-4,6,7,8,9-pentahydroxy-2-oxononanoic acid, NANA, Sialic acid, 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-nonulopyranosonic acid, Lactaminic acid
BIM1062-25G BIM1062-5G
APOSBIM1062-25GEA 4960 CZK
APOSBIM1062-25G APOSBIM1062-5G
N-Acetylneuraminic acid 98%
N-Acetylneuraminic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₉
MW: 309.27 g/mol
Bod tání: 184…186 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006620
CAS číslo: 131-48-6