Tisk…
γ-Cyclodextrine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM1016-100G BIM1016-50G
APOSBIM1016-100GEA 6550 CZK
APOSBIM1016-100G APOSBIM1016-50G
γ-Cyclodextrine
γ-Cyclodextrine
Vzorec: C₄₈H₈₀O₄₀
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009595
CAS číslo: 17465-86-0