Tisk…
β-Cyclodextrine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
BIM1015-100G BIM1015-250G BIM1015-500G
APOSBIM1015-100GEA 2480 CZK
APOSBIM1015-100G APOSBIM1015-250G APOSBIM1015-500G
β-Cyclodextrine
β-Cyclodextrine
Vzorec: C₄₂H₇₀O₃₅
MW: 1134.98 g/mol
Bod tání: 290…300 °C
Hustota: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078139
CAS číslo: 7585-39-9