Tisk…
α-Cyclodextrin
Dodavatel: Apollo Scientific
BIM1014-100G BIM1014-250G BIM1014-50G
APOSBIM1014-100GEA 4960 CZK
APOSBIM1014-100G APOSBIM1014-250G APOSBIM1014-50G
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrine
Vzorec: C₃₆H₆₀O₃₀
MW: 972.84 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078207
CAS číslo: 10016-20-3