(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
BIM1010-25G
BIM1010-100G
APOSBIM1010-25GEA
827
CZK
APOSBIM1010-25G
APOSBIM1010-100G
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Vzorec:
C₉H₉ClO₃ Bod tání: 118…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004306 CAS číslo: 94-74-6 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |