Tisk…
Moniliformin sodium salt (from Fusarium moniliforme)
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIM1004-1MG BIM1004-5MG
APOSBIM1004-1MGEA 16340 CZK
APOSBIM1004-1MG APOSBIM1004-5MG
Moniliformin sodium salt (from Fusarium moniliforme)
Moniliformin sodium salt
Vzorec: C₄HO₃·Na
MW: 120.1 g/mol
Bod tání: 345…355 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 71376-34-6
UN: 2811
ADR: 6.1 II