Mithramycin A (from Streptomyces argillaceus)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIM1003-25MG
BIM1003-5MG
BIM1003-1MG
APOSBIM1003-25MGEA
33730
CZK
APOSBIM1003-25MG
APOSBIM1003-5MG
APOSBIM1003-1MG
Mithramycin A (from Streptomyces argillaceus)
Mithramycin A
Vzorec:
C₅₂H₇₆O₂₄ Bod tání: 180…183 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00135618 CAS číslo: 18378-89-7 |