Tisk…
MOPS ≥99.5% low sodium
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
BIM0295-100G BIM0295-1KG
APOSBIM0295-100GEA 1870 CZK
APOSBIM0295-100G APOSBIM0295-1KG
MOPS ≥99.5% low sodium
MOPS
  • Titration ³ 99.5%
  • Water content (by Karl Fischer) 1.0%
  • Sodium 80 ppm
Vzorec: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006183
CAS číslo: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5