Tisk…
Ophiobolin B
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM0138-1MG BIM0138-5MG
APOSBIM0138-1MGEA 6850 CZK
APOSBIM0138-1MG APOSBIM0138-5MG
Ophiobolin B
Ophiobolin B
Vzorec: C₂₅H₃₈O₄
Bod tání: 212 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 5601-74-1