Tisk…
L-Ergothioneine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-3-(2-Thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimethylammonio)propanoate, Ergothioneine
BIM0136-100MG BIM0136-250MG BIM0136-500MG
APOSBIM0136-100MGEA 2480 CZK
APOSBIM0136-100MG APOSBIM0136-250MG APOSBIM0136-500MG
L-Ergothioneine
L-Ergothioneine
Vzorec: C₉H₁₅N₃O₂S
MW: 229,3 g/mol
Bod tání: 255…259 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00167474
CAS číslo: 497-30-3