Tisk…
D(+)-Manóza 99,5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM0134-100G BIM0134-1KG BIM0134-500G
APOSBIM0134-100GEA 787 CZK
APOSBIM0134-100G APOSBIM0134-1KG APOSBIM0134-500G
D(+)-Manóza 99,5%
D(+)-Manóza
  • Heavy metals: <10ppm
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Bod tání: 133…140 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064122
CAS číslo: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4