Tisk…
Minoxidil
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM0127-1G BIM0127-25G BIM0127-5G
APOSBIM0127-1GEA 622 CZK
APOSBIM0127-1G APOSBIM0127-25G APOSBIM0127-5G
Minoxidil
Minoxidil
Vzorec: C₉H₁₅N₅O
Bod tání: 272…274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063409
CAS číslo: 38304-91-5