Tisk…
Cefoxitin sodium
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Mefoxin, Cefoxitin sodium salt, Sodium (6R,7S)-3-((carbamoyloxy)methyl)-7-methoxy-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
BIM0108-1G BIM0108-250MG BIM0108-5G
APOSBIM0108-1GEA 1870 CZK
APOSBIM0108-1G APOSBIM0108-250MG APOSBIM0108-5G
Cefoxitin sodium
Cefoxitin sodium
Vzorec: C₁₆H₁₆N₃NaO₇S₂
MW: 449.428 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00079042
CAS číslo: 33564-30-6
EINECS: 251-574-6