Tisk…
Fosfomycin disodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Disodium (1R,2S)-1,2-Epoxypropylphosphonate, Phosphomycin Disodium Salt, (1R,2S)-1,2-Epoxypropylphosphonic Acid Disodium Salt
BIM0107-1G BIM0107-5G BIM0107-250MG
APOSBIM0107-1GEA 1240 CZK
APOSBIM0107-1G APOSBIM0107-5G APOSBIM0107-250MG
Fosfomycin disodium salt
Fosfomycin disodium salt
Vzorec: C₃H₅Na₂O₄P
MW: 182.02 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00056853
CAS číslo: 26016-99-9
EINECS: 247-409-2