Tisk…
Oxacillin sodium salt monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM0106-1G BIM0106-25G BIM0106-5G
APOSBIM0106-1GEA 622 CZK
APOSBIM0106-1G APOSBIM0106-25G APOSBIM0106-5G
Oxacillin sodium salt monohydrate
Oxacillin sodium salt monohydrate
Vzorec: C₁₉H₁₉N₃O₅S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00167146
CAS číslo: 7240-38-2
EINECS: 214-636-3