Tisk…
Melatonin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
BIM0105-1G
APOSBIM0105-1GEA 622 CZK
APOSBIM0105-1G
Melatonin
Melatonin
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₂
MW: 232,28 g/mol
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005655
CAS číslo: 73-31-4
EINECS: 200-797-7