Lactulose
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIL9700-100G
BIL9700-250G
BIL9700-500G
APOSBIL9700-100GEA
7870
CZK
APOSBIL9700-100G
APOSBIL9700-250G
APOSBIL9700-500G
Lactulose
Lactulose
Vzorec:
C₁₂H₂₂O₁₁ Bod tání: 169 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151469 CAS číslo: 4618-18-2 |