Tisk…
Kyselina linolenová
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIL9075-10G BIL9075-25G BIL9075-100G
APOSBIL9075-10GEA 1410 CZK
APOSBIL9075-10G APOSBIL9075-25G APOSBIL9075-100G
Kyselina linolenová
Kyselina linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
Bod varu: 230 °C/15mmHg
Bod tání: –12 °C
Hustota: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00064241
CAS číslo: 60-33-3
EINECS: 200-470-9