Tisk…
D(-)-Luciferin free acid ≥99.5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
BIL1349-100MG BIL1349-250MG BIL1349-50MG
APOSBIL1349-100MGEA 1910 CZK
APOSBIL1349-100MG APOSBIL1349-250MG APOSBIL1349-50MG
D(-)-Luciferin free acid ≥99.5%
D-(-)-Luciferin
L-Luciferin: <0.5%Used with firefly luciferase (BIF1350) for the determination of ATP using bioluminescence
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₃S₂
Bod tání: 200…201 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00042929
CAS číslo: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3