Tisk…
Levofloxacin
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIL1009-10G BIL1009-25G BIL1009-100G
APOSBIL1009-10GEA 622 CZK
APOSBIL1009-10G APOSBIL1009-25G APOSBIL1009-100G
Levofloxacin
Levofloxacin
Vzorec: C₁₈H₂₀FN₃O₄
Bod varu: 572 °C
Bod tání: 218…227 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00865049
CAS číslo: 100986-85-4