Tisk…
Kyselina močová
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
BIK9021-250G BIK9021-500G BIK9021-100G
APOSBIK9021-250GEA 7250 CZK
APOSBIK9021-250G APOSBIK9021-500G APOSBIK9021-100G
Kyselina močová
Kyselina močová
Vzorec: C₅H₄N₄O₃
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005712
CAS číslo: 69-93-2
EINECS: 200-720-7