Tisk…
Apigenin 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4',5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',6'-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
BIK9018-1G BIK9018-5G BIK9018-25G
APOSBIK9018-1GEA 1240 CZK
APOSBIK9018-1G APOSBIK9018-5G APOSBIK9018-25G
Apigenin 97+%
Apigenin
Vzorec: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270,24 g/mol
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006831
CAS číslo: 520-36-5
EINECS: 208-292-3