Tisk…
L(+)-Ramnóza monohydrát
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
BIK9015-1KG BIK9015-100G BIK9015-500G
APOSBIK9015-1KGEA 8270 CZK
APOSBIK9015-1KG APOSBIK9015-100G APOSBIK9015-500G
L(+)-Ramnóza monohydrát
L(+)-Ramnóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182.17
Bod tání: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149363
CAS číslo: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338