Tisk…
Resveratrol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
BIK9013-25G
APOSBIK9013-25GEA 662 CZK
APOSBIK9013-25G
Resveratrol
Resveratrol
20% or 99%
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Bod tání: 261…267 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00133799
CAS číslo: 501-36-0