Tisk…
Quercetin, anhydrous
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-5-7-3-4-Pentahydroxyflavone, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone
BIK9011-1G BIK9011-25G BIK9011-100G
APOSBIK9011-1GEA 622 CZK
APOSBIK9011-1G APOSBIK9011-25G APOSBIK9011-100G
Quercetin, anhydrous
Quercetin
Vzorec: C₁₅H₁₀O₇
MW: 302.25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149487
CAS číslo: 117-39-5
EINECS: 204-187-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III