Tisk…

Eskulin seskihydrát

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

BIK9005-100G BIK9005-250G BIK9005-50G
APOSBIK9005-100GEA 6020 CZK
APOSBIK9005-100G APOSBIK9005-250G APOSBIK9005-50G
Eskulin seskihydrát
Eskulin seskihydrát
Vzorec: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
Bod tání: 195…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149492
CAS číslo: 66778-17-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR