Tisk…
Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Oxobutyric Acid Sodium Salt, Sodium 2-Ketobutyrate, 2-Ketobutyric Acid Sodium Salt
BIK8008-5G
APOSBIK8008-5GEA 2280 CZK
APOSBIK8008-5G
Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Sodium-2-oxobutyrate
Vzorec: C₄H₆O₃
MW: 124,07 g/mol
Bod tání: 210 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064194
CAS číslo: 2013-26-5
EINECS: 217-937-8