Tisk…
Kojic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyrone
BIK0452-1KG BIK0452-100G BIK0452-500G
APOSBIK0452-1KGEA 3740 CZK
APOSBIK0452-1KG APOSBIK0452-100G APOSBIK0452-500G
Kojic acid 99%
Kojic acid
Vzorec: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Bod tání: 152…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006580
CAS číslo: 501-30-4