Tisk…
2-(4-Jódfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazoliumchlorid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BII7020-1G BII7020-500MG
APOSBII7020-1GEA 3110 CZK
APOSBII7020-1G APOSBII7020-500MG
2-(4-Jódfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazoliumchlorid
2-(4-Jódfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazoliumchlorid
Used in colorimetric analysis of dehydrogenases
Vzorec: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Bod tání: 245 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011961
CAS číslo: 146-68-9