Tisk…
Imipenem monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BII5001-100MG BII5001-10MG BII5001-1G
APOSBII5001-100MGEA 1580 CZK
APOSBII5001-100MG APOSBII5001-10MG APOSBII5001-1G
Imipenem monohydrate
Imipenem monohydrate
Vzorec: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09753321
CAS číslo: 74431-23-5
EINECS: 264-734-5