Tisk…
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Sulfo-SHPP
BII101-1G BII101-10G
APOSBII101-1GEA 2690 CZK
APOSBII101-1G APOSBII101-10G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₅
MW: 263.249 g/mol
Bod tání: 132…133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005515
CAS číslo: 34071-95-9