Tisk…
Inosine
Dodavatel: Apollo Scientific
BII1001-5G BII1001-10G BII1001-100G
APOSBII1001-5GEA 622 CZK
APOSBII1001-5G APOSBII1001-10G APOSBII1001-100G
Inosine
Inosine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₄O₅
Bod tání: 212…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066770
CAS číslo: 58-63-9