Tisk…
L(+)-Izoleucin ≥99.5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
BII0711-100G BII0711-500G
APOSBII0711-100GEA 622 CZK
APOSBII0711-100G APOSBII0711-500G
L(+)-Izoleucin ≥99.5%
L(+)-Izoleucin
  • Pyrogen free
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064222
CAS číslo: 73-32-5
EINECS: 200-798-2